Fontos dokumentumok
M7640
1-Linoleoyl-rac-glycerol
≥97%, liquid
Szinonimák:
MG(18:2(9Z,12Z)/0:0/0:0)[rac], 1-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1-Monolinolein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WECGLUPZRHILCT-HZJYTTRNSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1