Merck
730068
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2-linoleate-3-oleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55D5H95O6
Molekulatömeg:
862.41
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+5
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,22,25-26,28,52H,4-16,18-19,21,23-24,27,29-51H2,1-3H3/b20-17-,25-22-,28-26-/i50D2,51D2,52D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHSLPRLHVWRPNQ-PBYMJFEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)