Fontos dokumentumok
96373
Glyceryl trilinoleate
analytical standard
Szinonimák:
1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinoleoylglycerol, Glycerol trilinoleate, Trilinolein
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
≥97.5% (TLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.478-1.480
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?