Fontos dokumentumok
T9450
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, Tau46
Szinonimák:
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tau antibody, Mouse monoclonal, clone Tau46, purified from hybridoma cell culture
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Tau46, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
bovine, rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)