SAB4504563
Anti-phospho-Tau (pThr231) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 78 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr231)
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Immunogen Range: 521-570
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1