MABN819
Anti-Tau Antibody, oligomeric Antibody, clone TOMA-1
clone TOMA-1, from mouse
Szinonimák:
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TOMA-1, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mammals (based on high homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Please refer to the following publications regarding the use of TOMA clones in Dot Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Neutralization, and Western Blotting applications:
1. Vuono, R., et al. (2015). Brain. 138(Pt 7):1907-1918.
2. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2015). J. Neurosci. 35(12):4857-4868.
3. Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014). J. Neurosci. 34(12):4260-4272.
Minőség
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tau oligmers in 25 µg of Alzheimer′s diseased human brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2