Fontos dokumentumok
T7951
Tau Protein Ladder, 6 isoforms human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Tau Protein Ladder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
36800
39700
40000
42600
42900
45900
összetétel
dodecyl sulphate sodium salt, 1-5%
glycerine, 20-30%
mercaptoethanol, 10-20%
technika/technikák
immunoelectrophoresis: 10-20 μL using recombinant Tau protein marker
western blot: 2-5 μL using recombinant Tau protein marker
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Általános leírás
Tau gene, spanning 100 kb with 16 exons, is mapped to human chromosome 17q21. The six alternative splice variants of protein ranging in size from 352-441 amino acids have been identified in human adult brain. Tau is a member of the microtubule-associated protein (MAP) family. It is predominantly expressed in neurons.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Specifikációk
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
to qualified or authorized persons
antitest
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Heart
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3