Fontos dokumentumok
T6402
Anti-τ (Tau) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken, rat, mouse
technika/technikák
western blot: 1:100 using rat or mouse brain tissue extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)