650357
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity, CAS 9035-81-8 is of the several protease inhibitors in soybeans. Inhibits trypsin in 1:1 stoichiometry.
Szinonimák:
Trypsin Inhibitor, Soybean, High Activity
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized solid
specifikus aktivitás
≥7,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Trypsin
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3