Fontos dokumentumok
T7576
Anti-TGN46 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MGC14722, Anti-TGN38 homolog, Anti-TGN48, Anti-TGN51, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN2, Anti-Trans-Golgi network integral membrane protein 2 precursor, Anti-Trans-Golgi network protein TGN51, Anti-Trans-golgi network protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 80-100 kDa
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using TGN46 from human HepG2 cell lysates.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.5 μg/mL using extracts of human HEK-293T cells expressing recombinant human TGN46
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGOLN2(10618)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)