Fontos dokumentumok
SAB4200585
Anti-ERGIC-53 antibody, Mouse monoclonal
clone ERGIC-3, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein, Monoclonal Anti-ERGIC-53 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-ERGIC53, Monoclonal Anti-F5F8D, Monoclonal Anti-Gp58, Monoclonal Anti-Intracellular mannose-specific lectin MR60, Monoclonal Anti-LMAN1, Monoclonal Anti-Lectin mannose-binding 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ERGIC-3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Általános leírás
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)