Fontos dokumentumok
SAB4200355
Anti-TGN46 antibody, Mouse monoclonal
clone TGN46-8, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Trans-Golgi network protein, 46-kD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TGN46-8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
80-100 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human TGN46
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGOLN2(10618)
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások