Fontos dokumentumok
G2279
Monoclonal Anti-β-COP antibody produced in mouse
clone M3A5, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-BARMACS, Anti-COPB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
M3A5, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
monkey, human, chicken, goose, rabbit, canine, bovine, kangaroo rat, rat, hamster
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured Chinese hamster ovary (CHO) cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COPB1(1315)
rat ... Copb1(114023)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- for the localization of β-COP using immunoprecipitation
- in immunocytochemistry
- in immunoblotting
- with other antibodies to Golgi proteins to study the role and relationships of this protein in the cell
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)