Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB1410558
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
MGC33154, golgin-97
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 88.2 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GOLGA1(2800)
Általános leírás
The Golgi apparatus, which participates in glycosylation and transport of proteins and lipids in the secretory pathway, consists of a series of stacked cisternae (flattened membrane sacs). Interactions between the Golgi and microtubules are thought to be important for the reorganization of the Golgi after it fragments during mitosis. The golgins are a family of proteins, of which the protein encoded by this gene is a member, that are localized to the Golgi. This encoded protein is associated with Sjogren′s syndrome. (provided by RefSeq)
Immunogen
GOLGA1 (AAH32853.1, 1 a.a. ~ 767 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFAKLKKKIAEETAVAQRPGGATRIPRSVSKESVASMGADSGDDFASDGSSSREDLSSQLLRRNEQIRKLEARLSDYAEQVRNLQKIKEKLEIALEKHQDSSMRKFQEQNETFQANRAKMAEGLALALARKDQEWSEKMDQLEKEKNILTAQLQEMKNQSMNLFQRRDEMDELEGFQQQELSKIKHMLLKKEESLGKMEQELEARTRELSRTQEELMNSNQMSSDLSQKLEELQRHYSTLEEQRDHVIASKTGAESKITALEQKEQELQALIQQLSIDLQKVTAETQEKEDVITHLQEKVASLEKRLEQNLSGEEHVQELLKEKTLAEQNLEDTRQQLLAARSSQAKAINTLETRVRELEQTLQASEEQLQQSKGIVAAQETQIQELAAANQESSHVQQQALALEQQFLERTQALEAQIVALERMRAADQTTAEQGMRQLEQENAALKECRNEYERSLQNHQFELKKLKEEWSQREIVSVAMAQALEEVRKQREEFQQQAANLTAIIDEKEQNLREKTEVLLQKEQEILQLERGHNSALLQIHQLQAELEALRTLKAEEAAVVAEQEDLLRLRGPLQAEALSVNESHVTSRAMQDPVFQLPTAGRTPNGEVGAMDLTQLQKEKQDLEQQLLEKNKTIKQMQQRMLELRKTLQKELKIRPDNELFEVREKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3