Fontos dokumentumok
T9826
Anti-TGN38 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MGC108592, Anti-TGOLN2, Anti-TTGN1, Anti-Trans-golgi network protein 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38 kDa
faj reaktivitás
rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Tgoln1(192152)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3