Fontos dokumentumok
E1031
Anti-ERGIC-53/p58 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ERGIC53, Anti-F5F8D, Anti-FMFD1, Anti-LMAN1, Anti-MCFD1, Anti-MR60, Anti-gp58
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 or rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1.0 μg/mL using whole cell extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg