ABT95
Anti-TGN46, Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Trans-Golgi network integral membrane protein 2, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, Trans-Golgi network protein TGN51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TGOLN2(10618)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Vesicular Trafficking
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected TGN46 in A431 and HeLa cells.
Minőség
Immunoprecipitation Analysis: 0.2 µg of this antibody immunoprecipitated TGN46 in 500 µg of HeLa cell lysate (An uncharacterized band at ~29 kDa may be observed in some cell lysates.).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1