T1699
Trizma® base solution
1.5 M, liquid
Szinonimák:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris base solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
Trizma® base solution, 1.5 M
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.5 M
pH
10.7-11.1
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Jogi információk
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1