Merck
07066
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Szinonimák:
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
product name
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
form
liquid
Minőségi szint
pH
8.0±0.2 ( in neat)
sűrűség
1.02 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves