Fontos dokumentumok
94640
DL-Valine
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Szinonimák:
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
295 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?