Fontos dokumentumok
364517
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, H-(L)-Trp-OMe hydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, 98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +18°, c = 5 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
218-220 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Alkalmazás
- Oxamoyl derivatives of N-(2-aminobenzoyl)-L-tryptophan (dipeptides) by acylation reaction with 3,1-benzoxazinones.
- Tadalafil (Cialis), a type-V phosphodiesterase (PDE5) inhibitor.
- Isoroquefortine C.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.