T3073
Tissue Preparation Solution
30 mL sufficient for 1,000 extractions
Szinonimák:
Direct PCR tissue preparation solution, Extract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution, REDExtract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution, SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue Preparation Solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
30 mL sufficient for 1,000 extractions
sufficient for 1000 reactions
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in combining segments of tails for genotyping
- to extract genomic DNA from zebrafish embryos/fin tissues
- to extract DNA from ear tags, tail tips and embryonic yolk sacs of mouse embryo
- for extraction of DNA from fungal spores and mycelia
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.