Fontos dokumentumok
E0781
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ with qPCR Reference dye
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
Minőségi szint
használat
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
alkalmazás(ok)
agriculture
észlelési módszer
probe-based
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
Cikkek
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.