Fontos dokumentumok
S1951
α-2,3-Sialyltransferase from Pasteurella multocida
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥2 units/mg protein
Szinonimák:
CMP-N-acetylneuraminate:β-D-galactoside α-(2,3)-N-acetylneuraminyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli BL21
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2 units/mg protein
molekulatömeg
46.4 kDa
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.