Fontos dokumentumok
XNATRG
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Szinonimák:
Tissue direct PCR kit, Tissue direct real-time PCR
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Minőségi szint
Jellemzők
dNTPs included
hotstart
technika/technikák
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Novel – all liquid, single-step extraction of genomic DNA for quantitative PCR (qPCR)
- Fast – tissue to qPCR in 15 minutes
- Convenient – no long enzymatic digestions and no column purifications
- Simple – rapid, easy-to-follow protocol
- Sensitive – specially formulated Hot Start® SYBR® Green PCR ReadyMix™ for highly specific PCR amplification and quantitation of genomic DNA
- Safe – no organic extraction with hazardous chemicals
Komponensek
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Antibody licensed for in vitro research use under U.S. Patent No. 5,338,671 and 5,587,287, and corresponding patents in other countries.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.
Protocols
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
SYBR® Green Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit enables rapid genomic DNA extraction and amplification from animal tissues.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.