T0637
Trypsin inhibitor
saline suspension
Szinonimák:
Trypsin Inhibitor Agarose
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trypsin inhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
biológiai forrás
protein from Glycine max (soybean)
Minőségi szint
Forma
saline suspension
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
amino
mátrix távtartó
1 atom
kapacitás
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- of shrimp chymotrypsin
- of protease from Trichoderma reesei
- of Ras-interacting protein 1(Rasip 1)
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)