Fontos dokumentumok
T2859
Tamoxifen
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Tamoxifen, (Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene, trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tamoxifen, powder, Suitable for cell culture
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
mp
97-98 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
As an antibiotic, TAM increases membrane permeabilityand is active against Gram-positive and Gram- negative bacterial strains. It actsas both bactericidal and bacteriostatic agent.
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)