Fontos dokumentumok
T1952
Trichostatin A, Ready Made Solution
5 mM in DMSO, from Streptomyces sp.
Szinonimák:
TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
DMSO solution
koncentráció
5 mM in DMSO
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
antibiotikus hatásspektrum
fungi
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a histone deacetylase inhibitor to study its effect on transcriptome changes by stem cell testing
- to inhibit histone deacetylase (HDAC) class I, II, or III in primary pituitary cell cultures and to investigate insulin control of endogenous human growth hormone gene (hGH)
- to treat cells for the HDAC inhibition experiments
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1