PHR1441
Spectinomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Spectinomycin sulfate tetrahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000655
traceable to USP 1618003
API-család
spectinomycin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H24N2O7.H2O4S.4H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;1-5(2,3)4;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4);4*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;/m1...../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBZDRKHRQYPQDZ-SACNDDTHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3