Fontos dokumentumok
N0761
Nicotinic acid
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Szinonimák:
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 123.11 g/mol
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white to off-white
pH
3.4 (20 °C, 10 g/L)
mp
236-239 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
sűrűség
1.473 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
379.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
193 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)