Fontos dokumentumok
T0667
Trimethoprim lactate salt
≥98%
Szinonimák:
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine 2-hydroxypropanoate, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Teszt
≥98%
form
powder
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble 20 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3