T0452
D-α-Tocotrienol
from rice, ≥75% (GC)
Szinonimák:
3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rice
Minőségi szint
Teszt
≥75% (GC)
Forma
liquid
szín
colorless to brown
mp
30-31 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?