Fontos dokumentumok
49634
γ-Tocotrienol
analytical standard
Szinonimák:
(R)-γ-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Elaeis guineensis
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
very light yellow to dark yellow
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTXNTMVVOOBZCV-WAZJVIJMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?