Merck
68814
Supelco
D-α-Tocotrienol
analytical standard
Szinonimák:
(R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H44O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
424.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
faint beige to beige
white to yellow
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
Általános leírás
α-Tocotrienol is one of the lipid-soluble isomers of the essential micronutrient vitamin E, which exhibits potent antioxidant performance in lipoproteins and polyunsaturated fatty acids by exerting efficient free radical scavenging action.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comprehensive analysis of vitamin E constituents in human plasma by liquid chromatography- mass spectrometry
Nagy K, et al.
Analytical Chemistry, 79(18), 7087-7096 (2007)