Fontos dokumentumok
T7924
Transforming Growth Factor-α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hTGF-α, TGF-α
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Transforming Growth Factor-α human, TGF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
≤0.2 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
5.5 kDa
kiszerelés
pkg of 1 mg
pkg of 5 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGFA(7039)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine the ideal concentration of growth factors to be used in the culture medium that supports sheep preantral follicles
- in human hepatocytes cell culture and keratinocyte cell culture
- to induce morphogenesis in primary mouse organoids
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?