SRP3087
IL-21 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-21 Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤0.5 ng/mL ED50
molekulatömeg
15.4 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL21(59067)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3