SRP3073
IL-12 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
CTL maturation factor (TCMF),, Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), NKSF, TSF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤1.0 ng/mL ED50
molekulatömeg
40 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL12A(3592)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3