Fontos dokumentumok
H8916
Tumor Necrosis Factor-α human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tumor Necrosis Factor-α human, Xeno-free, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤1.0 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
17 kDa (glycosylated)
~17.4 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.00 EU/μg (endotoxin)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Általános leírás
Alkalmazás
- In induction of netting neutrophils by anti-neutrophil cytoplasmic antibody and to study its effect on platelet activation and formation of monomeric C-reactive protein.
- To study the effect of TNF-α on miR-221 and fractalkine expression.
- To induce inflammatory cell responses.
- In NF-κB luciferase reporter assay.
- as a permeability inducing agent for endothelial cell monolayer permeability assay
- as a reactive oxygen species inducer in primary rat cardiac microvascular endothelial cells (RCMVECs)
- in the activation of nuclear factor kappa B (NF-κB) in human embryonic kidney cells (HEK293), neuroblastoma SH-SY5Y cells and HeLa cells
- in the stimulation of the human keratinocyte cell line(HaCaT) and human coronary artery endothelial cells (HCAECs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
2 Replication of Classical Swine Fever Virus
Cikkek
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Lipid Induced Insulin Resistance