RAB0286
Human IL-2 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
IL-1 beta, Interleukin-1 beta
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 2.07-1500 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL2(3558)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
- RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.