SRP3029
EG-VEGF human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Endocrine Gland-derived Vascular Endothelial Growth Factor, PROK1, Prokineticin 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
9.6 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PROK1(84432)
Általános leírás
Recombinant human EG-VEGF is a 9.6kDa protein consisting of 86 amino acid residues and ten cysteine residues that potentially form five pairs of intra-molecular disulfide bonds.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3