Fontos dokumentumok
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
Bejelentkezésa Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Teszt
>95% (TLC)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
~260.4
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Tárolás és stabilitás
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)