Fontos dokumentumok
P1588
Placenta Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PGF, PlGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Placenta Growth Factor human, PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
29 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1.0 EU/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.