SRP2081
Retinoblastoma protein human
recombinant, expressed in insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
OSRC, RB, p105-Rb, pRb, pp110, retinoblastoma 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in insect cells
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
~107.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
400 μg/mL
szín
clear colorless
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... RB1(5925)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)