ZRB1320
Anti-VEGF-A Antibody, clone 2C4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Vascular endothelial growth factor A;VEGF-A;Vascular permeability factor;VPF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C4, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 27.04 kDa
observed mol wt ~38 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VEGFA(7422)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human VEGF-A in ELISA application.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound VEGF-A protein with a KD of 1.3 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected VEGF-A in one million HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human VEGF-A (Non-denatured).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.