Fontos dokumentumok
G0762
β-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Helix pomatia
Minőségi szint
típus
Type H-3AF
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥60,000 units/mL
szennyeződések
≤1,000 unit/mL Sulfatase
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Kapcsolódás
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocols
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.