Fontos dokumentumok
04963
Sigma-Aldrich
Lyticase from Bacillus subtilis
≥500 U/mL
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
Forma
liquid
viscous liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥500 U/mL
oldhatóság
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
alkalmasság
corresponds for SDS-PAGE
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egység definíció
1U corresponds to the amount of enzyme which decreases the absorbance at 800 nm by 0.001 per minute at pH 7.5 and 25 C (Yeast, Cat. No. 51475, as substrate).
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.