Merck
C4482
Sigma-Aldrich
CelLytic Y Cell Lysis Reagent
For yeast cells
Szinonimák:
Yeast cell lysis reagent
About This Item
UNSPSC kód:
41116134
NACRES:
NA.56
Minőségi szint
Forma
solution
Általános leírás
CelLytic Y Cell Lysis Reagent is versatile, phosphate-free and non-denaturing. It provides an effective method for cell lysis and protein solubilization. Target proteins maintain immunoreactivity or biological function. The protocol is brief and preformed at room temperature. No extreme conditions or glass beads are required. Use only 2.5-5 ml/gram yeast cells.
Alkalmazás
CelLytic Y Cell Lysis Reagent has been used in lysis of yeast cells expressing DNA repair, Rad protein, heat shock protein (ssa1) and human interleukin 4 (hIL4).
Tulajdonságok és előnyök
  • Fast: Cell lysis in just 20 minutes
  • Efficient: Three times more efficient than glass beads
  • Flexible: Lysis is enhanced by the addition of reducing reagent (DTT)
  • Gentle: Non-denaturing - preserves biological activity
Jogi információk
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The beta6beta7 region of the Hsp70 substrate-binding domain mediates heat-shock response and prion propagation
Xu L, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 75(8), 1445-1459 (2018)
Expression of recombinant human IL-4 in Pichia pastoris and relationship between its glycosylation and biological activity
Li R, et al.
Protein Expression and Purification, 96, 1-7 (2014)
DNA damage induced nucleotide excision repair in Saccharomyces cerevisiae
Singh RK and Krishna M
Molecular and Cellular Biochemistry, 290(1-2), 103-112 (2006)
Cikkek
CelLytic Y offers phosphate-free yeast cell lysis, while CelLytic Y Enzymatic Kit ensures efficient protein extraction from various yeast strains.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.