SRE0006
Thymidine Phosphorylase, recombinant from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, buffered aqueous solution, ≥500 units/mL
Szinonimák:
Gliostatins, PD-ECGF, Thymidine:orthophosphate deoxy-D-ribosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
buffered aqueous solution
koncentráció
≥500 units/mL
technika/technikák
inhibition assay: suitable
szín
colorless to yellow
oldhatóság
soluble
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Escherichia coli ... deoA(948901)
Általános leírás
The E. coli thymidine phosphorylase shares 40% sequence homology with the human sequence, which is identical to the angiogenic agent platelet-derived endothelial growth factor. The purified E. coli enzyme has been shown to stimulate blood vessel growth in chick chorioallantoic membrane assays.
Alkalmazás
- in a study to evaluate biomarkers for advanced breast cancer patients treated with capecitabine-based first-line chemotherapy.
- in a study to investigate implications for the clinical efficacy of nucleoside analogues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2