Fontos dokumentumok
1443205
USP
Metyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-Methyl-L-tyrosine, Metirosine, L-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, L-AMPT
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
metyrosine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... TH(7054)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Metyrosine Capsules
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3