Fontos dokumentumok
SML1259
GSK2194069
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-4-(4-(Benzofuran-5-yl)phenyl)-3-((1-(cyclopropanecarbonyl)pyrrolidin-3-yl)methyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1CC1)N2CC[C@@H](CC(N3C4=CC=C(C5=CC=C(OC=C6)C6=C5)C=C4)=NNC3=O)C2
InChI
1S/C25H24N4O3/c30-24(18-1-2-18)28-11-9-16(15-28)13-23-26-27-25(31)29(23)21-6-3-17(4-7-21)19-5-8-22-20(14-19)10-12-32-22/h3-8,10,12,14,16,18H,1-2,9,11,13,15H2,(H,27,31)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQTPWCUIYUOEMG-INIZCTEOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3